Magnetrührstäbchen, Komet
Lieferant: THERMO H + P LABORTECHNIK
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
50087924 50087930 50087909 50087902
442-9002EA 73.9 EUR InStock
442-9002 442-9003 442-9004 442-9005
Magnetrührstäbchen, Komet
Rührer Magnetrührstäbchen
Extra starke Komet Magnetrührstäbe aus SmCo (Samarium Cobalt) mit PTFE-Überzug. Sterilisierbar. Für viskose Medien, hohe Drehzahlen und größere Distanzen zwischen Magnetrührer und Rührstab z. B. bei Rühraufgaben in Messzylindern.
  • 2 bis 3-fach stärkere Magnetkraft als herkömmliche Magnetrührstäbchen
  • Langlebig, die Magnetkraft bleibt lange Jahre konstant
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge