Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Docusatnatrium ≥96%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

44203.22 44203.36
44203.22EA 34.4 EUR InStock
44203.22 44203.36
Docusatnatrium ≥96%
Docusatnatrium
Purity: 96% CAS No.: 577-11-7 Molecular Formula: C20H37NaO7S Formula Weight: 444.55 Physical Form: Solid Density: 1.1 Melting Point: 153-157° Solubility: Soluble in water, acetone, alcohol Merck Reference: 14,3401 MDL No.: MFCD00012455

Wetting and solubilizing agent


Formel: C₂₀H₃₇NaO₇S
Siedepunkt: ∼180 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 153…157 °C
Dichte: 1,1
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012455
CAS-Nummer: 577-11-7
EINECS: 209-406-4
Merck Index: 14,3401
Order Now

 

PRODUKT

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge