Bis(pentafluorphenyl)phenylphosphin
Lieferant: SUPELCO
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
442543
442543.EA 55.7 EUR InStock
442543.
Bis(pentafluorphenyl)phenylphosphin
Bis(pentafluorphenyl)phenylphosphin
Formel: C₁₈H₅F₁₀P
MDL Number: MFCD00000291
CAS-Nummer: 5074-71-5
EINECS: 225-780-1
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=edb6e8b2713667cc7d26fd4a5cd0d9fac36df7ec&vid=edb6e8b2713667cc7d26fd4a5cd0d9fac36df7ec&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge