trans-Chlordan
Lieferant: SUPELCO
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
442599
442599.EA 255 EUR InStock
442599.
trans-Chlordan
trans-Chlordane
Formel: C₁₀H₆Cl₈
CAS-Nummer: 5103-74-2
EINECS: 225-826-0
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=75be2d17dab1124ee17090c7ed8164cb78b2dcfd&vid=75be2d17dab1124ee17090c7ed8164cb78b2dcfd&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge