Polyethylenglycol 6.000 Biochemistry
Lieferant: VWR Chemicals
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
442714KEA 110 EUR InStock
442714K
Polyethylenglycol 6.000 Biochemistry
Polyethylenglycol 6.000
Formel: H(OCH₂CH₂)nOH
MW: 6000 g/mol
Siedepunkt: >250 °C
Melting Pt: 60…63 °C
Dichte: 1.21 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: >250 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01779614
CAS-Nummer: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
IR Spectrum Passes test
Average molecular weight 5000 - 7000
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Absorbance (260 nm) (0,01 mol/l) Max. 0.2
Absorbance (280 nm) (0,01 mol/l) Max. 0.1
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge