Pelargonaldehyd analytischer Standard, Supelco®
Lieferant: SUPELCO
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
442719
442719.EA 93.8 EUR InStock
442719.
Pelargonaldehyd analytischer Standard, Supelco®
Pelargonaldehyd
Formel: C₉H₁₈O
MW: 142.24 g/mol
Siedepunkt: 190
Melting Pt: –40 °C
Dichte: 0.83 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 76
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00007030
CAS-Nummer: 124-19-6
EINECS: 204-688-5
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eeb9d56787e8d52af7d843035495bbf889cfed46&vid=eeb9d56787e8d52af7d843035495bbf889cfed46&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge