tert-Butylethylether analytischer Standard, Supelco®
Lieferant: SUPELCO
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
442795
442795.EA 177 EUR InStock
442795.
tert-Butylethylether analytischer Standard, Supelco®
tert-Butylethylether
Formel: C₆H₁₄O
Siedepunkt: 71 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –97 °C
Dichte: 0,752 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00009225
CAS-Nummer: 637-92-3
EINECS: 211-309-7
UN: 1179
ADR: 3,II
Merck Index: 13,03809
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=927d89821a52dcb33998d5099e63cc54c7f276c8&vid=927d89821a52dcb33998d5099e63cc54c7f276c8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge