Gallium ≥99,99999% (Metall-Basis), Plätzchen, Ø 6 mm
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
44325.18
44325.18EA 492 EUR InStock
44325.18
Gallium ≥99,99999% (Metall-Basis), Plätzchen, Ø 6 mm
Gallium
Purity: 99.99999% CAS No.: 7440-55-3 Molecular Formula: Requires overnight shipping with cold pack Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: max. weight 0.7g per pellet Appearance: Silver grey UN No.: 2803 MDL No.: MFCD00134045
Formel: Ga
MW: 69.72 g/mol
Siedepunkt: 2403
Melting Pt: 29
Dichte: 5.904 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00134045
CAS-Nummer: 7440-55-3
EINECS: 231-163-8
UN: 2803
ADR: 8 III
Merck Index: 12,04364
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge