Poly(styrene-divinylbenzene), aminomethylated, 1% quervernetzt mit Divinylbenzol 100-200 mesh
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
44392.06 44392.14
44392.06EA 59.4 EUR InStock
44392.06 44392.14
Poly(styrene-divinylbenzene), aminomethylated, 1% quervernetzt mit Divinylbenzol 100-200 mesh
Poly(styrene-divinylbenzene), aminomethylated
CAS No.: 89551-24-6 Physical Form: powder MDL No.: MFCD00146442
Applications: Formation of amide groups using Boc strategy. As a scavenger resin
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00146442
CAS-Nummer: 89551-24-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge