Trityl chloride resin 0,5 - 2,5 mmol/g auf Poly(styrol-divinylbenzol), 1% quervernetzt mit Divinylbenzol 100-200 mesh
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
44397.03 44397.06 44397.14
44397.03EA 51.5 EUR InStock
44397.03 44397.06 44397.14
Trityl chloride resin 0,5 - 2,5 mmol/g auf Poly(styrol-divinylbenzol), 1% quervernetzt mit Divinylbenzol 100-200 mesh
Trityl chloride resin
Physical Form: Beads Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White to off-white UN No.: UN3261 MDL No.: MFCD00284810
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00284810
UN: 3261
ADR: 8,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge