VWR® lab dancer, Vortex-Schüttler
Lieferant: VWR Collection
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
444-0004EA 323 EUR InStock
444-0004
VWR® lab dancer, Vortex-Schüttler
Schüttler Vortex-Schüttler
Der Vortex-Schüttler ist für einzelne Kleingefäße bis 30 mm Durchmesser geeignet, z. B. Reagenzgläser, Zentrifugenröhrchen und Reaktionsgefäße. Das Gehäuseoberteil besteht aus PP, der Reagenzglasaufsatz aus inertem TPU-Kunststoff und das Gehäuseunterteil aus beschichtetem Zinkdruckguss.
  • Klein, kompakt und zuverlässig
  • Hervorragende Mischwirkung
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 40
Zertifizierungen: IP-Schutzklasse gemäß DIN EN 60529: IP 40
Lieferumfang: Lieferung mit 12-V-Steckernetzteil.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge