Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Mikrotiterplatten-Schüttler, Titramax Serie

Lieferant: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

544-11200-00 544-11300-00 544-12200-00 544-12209-00 544-11300-06 544-11200-13 544-12200-06 544-12209-06 544-11200-02 544-11300-02 544-12200-02 544-12209-02
444-1210EA 1104 EUR InStock
444-1210 444-1390 444-1391 444-0078 444-0195 444-0194 444-0196 444-0190 444-1483 444-1484 444-1485 444-1486
Mikrotiterplatten-Schüttler, Titramax Serie
Schüttler Mikrotiterplatten-Schüttler
Für kräftiges Schütteln von Mikrotiterplatten. Die kreisförmig vibrierende Bewegung mit 1,5 mm Orbit garantiert auch bei vollen Gefäßen einen spritzfreien Betrieb; der 3-mm-Orbit liefert auch bei kleinsten Mengen optimale Mischergebnisse. Die Schüttler sind für den Dauerbetrieb ausgelegt. Sie verfügen über einen Überhitzungsschutz und eine isolierte Plattform, die sich praktisch nicht erwärmt.

  • Modulares System: Der Titramax 1000 kann mit dem Inkubator 1000 und einer flachen Haube kombiniert werden
  • Zeitschaltuhr für 0 bis 120 Min. mit akustischem Signalgeber
  • Elektronische Drehzahlregelung
  • Ideal für kontrollierte Bedingungen; Verwendung bei 0 bis 50 °C in Brutschränken oder Kühlräumen

IP Protection Class according to DIN EN 60529: IP 30 (and Titramax 1000: IP 40)

Zertifizierungen: IP-Schutzklasse gemäß DIN EN 60529: IP 30

Lieferumfang: Das Titramax 1000 Komplettpaket umfasst: vibrierender Plattformschüttler, Titramax 1000, Heizmodul, Inkubator 1000 und flache Inkubationshaube.

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

ZUBEHÖR

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge