Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

VWR®, Wippschüttler

Lieferant: VWR Collection

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

444-0142EA 1700 EUR InStock
444-0142 444-0143 444-0144 444-0145 444-0146 444-0147
VWR®, Wippschüttler
Schüttler Rotations-/Wippschüttler
Wippschüttler mit variabler Drehzahl und verstellbarer Neigung für eine optimale Steuerung der Mischbedingungen. Die sanfte Taumelbewegung eignet sich ideal für geblottete Membranen und Gele. Auch bei Beladungs- und Spannungsschwankungen bleibt die Schüttlerdrehzahl konstant. Die robusten Schüttler sind wahlweise mit Edelstahl-Tablaren auf einer oder zwei Ebenen erhältlich.

  • Dauerbetrieb oder Betrieb mit Timer von 1 bis 120 Minuten, mit Abschaltautomatik
  • Modelle mit zwei Etagen bieten ein größeres Fassungsvermögen bei engen Platzverhältnissen
  • Können zwischen 4 und 65 °C (80% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend) in einem Brutschrank oder Kühlraum verwendet werden

IP protection class according to DIN EN 60529: IP 54

Zertifizierungen: IP-Schutzklasse gemäß DIN EN 60529: IP 54

Lieferumfang: Mit rutschfester Gummimatte.

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge