Laborschüttler, reziprok, LS 500
Lieferant: GERHARDT
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
11-0001
444-0155EA 0 EUR InStock
444-0155
Laborschüttler, reziprok, LS 500
Schüttler Laborschüttler, reziprok
Dieser Labor-Plattformschüttler eignet sich ideal für Extraktionen, Mikrobiologie-Anwendungen und Umweltanalysen. Die Einheit verfügt über eine stabile Basis, die auch schweren Belastungen über einen längeren Zeitraum hinweg oder im Labordauerbetrieb standhält.
  • Neun verschiedene Schüttelprogramme, sodass keine Einstellungen für einzelne Anwender erforderlich sind
  • Jedes Programm verfügt über neun Schritte für Drehzahl und Zeit
  • Digitaler Kurzzeitmesser zur Einstellung von 0 s bis 99 h 99 min 59 s oder Dauerbetrieb
  • Separate LED-Anzeigen ermöglichen die manuelle Änderung von Schüttelgeschwindigkeit und -zeit während des Programms
  • Verwendung in Inkubatoren, Kühlräumen oder Kälte-Wärmetestkammern
Bestellinformation: Lieferung inkl. 4×150 mm Eckbolzen für die Befestigung verschiedener Aufsätze.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge