VWR®, Mikrotiterplatten-Schüttler
Lieferant: VWR Collection
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
444-0270EA 1250 EUR InStock
444-0270 444-0271 444-7094
VWR®, Mikrotiterplatten-Schüttler
Schüttler Mikrotiterplatten-Schüttler
Mikrotiterplatten-Schüttler mit Mikroprozessorsteuerung für 2 oder 4 Mikrotiterplatten bzw. Deep-Well-Platten oder 2 Gestelle für Reaktionsgefäße. Der große stufenlos einstellbare Drehzahlbereich ermöglicht eine Anpassung an die jeweilige Anwendung: Eine niedrige Drehzahl verhindert das Herausschleudern des Well-Inhalts; kräftigeres Schütteln sorgt für eine effiziente Belüftung auf dem kleinen Oberflächenbereich jeder Vertiefung. Ideal für die Verwendung in den Bereichen Immunologie, Biotechnologie, Mikrobiologie und Pharmakologie.
  • Anzeige von Drehzahl und Zeit auf zwei unabhängigen LED-Displays
  • Integrierte Zeitschaltuhr (1 s bis 160 h) mit Anzeige der vergangenen Zeit oder Countdown-Funktion, automatischer Abschaltung und akustischem Alarm bei Programmende
  • Kann bei −10…+60 °C (max. 80 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend) in einem Inkubator, CO₂-Inkubator oder Kühlraum verwendet werden
Bestellinformation: Der Schüttler ist für max. zwei optionale Mikroröhrchen-Gestelle (Zubehör) ausgelegt. Jedes Gestell bietet Platz für 70×1,5-/2,0-ml-Mikroröhrchen.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge