3 Dimensional platform rotator, PS-3D
Lieferant: GRANT INSTRUMENTS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PS-3D
444-0350EA 464 EUR InStock
444-0350
3 Dimensional platform rotator, PS-3D
Schüttler Rotations-/Wippschüttler
Der kompakte PS-3D 3D-Festwinkelschüttler mit variabler Drehzahl ist ideal für den persönlichen Gebrauch geeignet. Zu den Anwendungen gehören Mischen in Röhrchen und Kulturflaschen, Gelfärbung, Entfärbung, Antikörperfärbung, Waschungen, Hybridisationen und Blots. Der zuverlässige Motor produziert eine regulierte und reproduzierbare Drehung innerhalb des Drehzahlbereichs.
  • Die sanfte Bewegung verhindert die Beschädigung empfindlichen Gewebes während Inkubationen
  • Kann zwischen 4 und 40 °C (80% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend) in einem Brutschrank oder Kühlraum verwendet werden
Lieferumfang: Inklusive rutschfester Matte; eine genoppte Matte (optional) ist separat erhältlich.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge