Vortex-Schüttler, PV-1
Lieferant: GRANT INSTRUMENTS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PV-1
444-0359EA 258 EUR InStock
444-0359
Vortex-Schüttler, PV-1
Schüttler Vortex-Schüttler
Für schonendes bis kräftiges Mixen und Resuspensionieren von Pellets in 0,5 ml, 1,5 ml, 15 ml und 50 ml Röhrchen. Der PV-1 ist so klein, dass er in Ihre Hand passt, bietet dabei aber eine kompromisslose Leistung.
  • Regelbare Drehzahl
  • Dauerbetrieb oder Tastenstart
  • Druckempfindliche Schale für Röhrchen mit 28 mm Durchmesser
  • Gumminoppen verhindern “wandern”  und absorbieren die Vibration
  • Einsatzbereich bei 4 bis 40 °C Umgebungs-Temperatur (80% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend) in Kühlräumen oder Inkubatoren
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge