Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Inkubationsschüttler, Thermoshake

Lieferant: GERHARDT

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

11-0005
444-0646EA 0 EUR InStock
444-0646
Inkubationsschüttler, Thermoshake
Schüttler Inkubationsschüttler
Inkubator mit integriertem Schüttler, variable Geschwindigkeit. Das Gerät wurde entwickelt, um kontrollierte und gleichmäßige Bedingungen für die homogene Durchmischung und das Wachstum von Organismus-Kulturen zu schaffen. Während des Inkubationsvorgangs können die Gefäße durch die transparente Acryl-Tür beobachtet werden. Die Plattform kann die meisten Fläschchengrößen bis hin zu zwei Litern aufnehmen; i. d. R. 20 × 250 ml, 12 × 500 ml, 8 × 1.000 ml oder 5 × 2.000 ml. Die RS485-Schnittstelle ermöglicht es, das Gerät für Langzeittemperaturmessungen an einen PC anschließen.

  • Digitale Drehzahl- und Temperaturregelung durch gut ablesbares LED-Bedienfeld.
  • Digitale Zeitschaltuhr einstellbar von 0 s bis 99 h 59 min 59 s oder Dauerbetrieb.
  • Inkubation und Innenbeleuchtung separat einstellbar

Bestellinformation: Lieferung mit 4 × 150 mm Eckbolzen für die vielfältige Auswahl an optionalem Befestigungszubehör. Das Zubehör ist jedoch separat zu bestellen.

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge