Reagenzglasschüttler, VORTEX 1
Lieferant: IKA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
4047700
444-0665EA 401 EUR InStock
444-0665
Reagenzglasschüttler, VORTEX 1
Schüttler Vortex-Schüttler
Reagenzglasschüttler mit Touchfunktion und stufenlos einstellbarer Drehzahl von 1000 bis 2800 min⁻¹. Ideal zum Mischen kleiner Testproben. Oberes Gehäuse und Reagenzglashalter bestehen aus chemisch inertem Kunststoff; der Boden ist beschichtet, Zinkdruckguss.
  • Klein, kompakt und zuverlässig
  • Entwickelt für kleine Behälter mit bis zu 30 mm Ø, z. B. Reagenzgläser und Zentrifugenröhrchen
  • Ausgezeichnete Mischwirkung
IP-Schutzklasse gemäß DIN EN 60529: IP 40
Lieferumfang: Lieferung mit 12-V-Steckernetzteil.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge