Vortex-Mixer, Tornado Vortexer™
Lieferant: EDVOTEK
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
5023
444-0683EA 358 EUR InStock
444-0683
Vortex-Mixer, Tornado Vortexer™
Schüttler Vortex-Schüttler
Kompakter Vortex-Mixer für einzelne oder mehrere Röhrchen. Zwei Betriebsarten, „Touch“- oder Dauerbetrieb, damit ideal für alle Experimente, die kräftiges Mischen erfordern.
  • Leistungsstarker Motor für effizientes Mischen
  • Zwei Betriebsarten
  • Drehzahlbereich: 200 bis 3200  min⁻¹
Einheit B×T×H: 140×160×130 mm
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge