VWR® Wippschüttler
Lieferant: VWR Collection
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
444-0756EA 1040 EUR InStock
444-0756 444-0757 444-0758
VWR® Wippschüttler
Schüttler Rotations-/Wippschüttler
Der Wippschüttler mit flachem Design kann in den meisten Abzügen und Inkubatoren verwendet werden. Die Basis aus Aluminium bietet eine lange Lebensdauer und Stabilität, das verschüttungssichere Design ermöglicht das Ableiten überlaufender Flüssigkeiten von den internen Komponenten. Die präzise Drehzahlregelung bietet eine sanfte, langsame Wippbewegung bis runter auf eine min⁻¹.
  • Mikroprozessorsteuerung bietet eine elektronische Neigungswinkeleinstellung von Null bis 15°, während das Gerät in Betrieb ist
  • LED-Display zeigt Drehzahl, Neigungswinkel und Zeit gleichzeitig an
  • Zeitschaltuhr von 1 s bis 160 h, mit akustischem Alarm nach Ablauf der eingestellten Zeit
  • Kann bei –10 bis +60 °C (max. 80% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend) in Kühlräumen, Inkubatoren und CO₂-Umgebungen verwendet werden
Touchpad-Steuerung mit gut lesbarer LED-Anzeige. Ermöglicht jedes Mal reproduzierbare und genaue Ergebnisse und die problemlose Ablesbarkeit über Labortische hinweg. Die Zeitschaltuhr zeigt die verstrichene Zeit an. Wenn die Betriebsdauer vom Benutzer programmiert wird, schaltet sich das Gerät nach Ablauf der eingestellten Zeit ab. Display zeigt die zuletzt verwendeten Einstellungen, auch wenn das Gerät zwischenzeitlich ausgeschaltet wurde. Überlastschutz mit akustischen und visuellen Signale werden aktiviert, sobald das System eine Behinderung oder Überlastung des Tabletts feststellt. Die Rampenfunktion erhöht langsam die Drehzahl auf den gewünschten Sollwert, um Spritzer zu vermeiden. Die Einheit eignet ideal sich speziell für Zellkulturen, Gels zum Färben und Entfärben, Hybridisierungsverfahren, Hämatologie und Blottingverfahren.
Lieferumfang: Auslieferung inklusive einer 324×254 mm rutschfesten Gummimatte. Stapelplattform müssen separat bestellt werden.
Achtung! Bitte beachten: Hinweis: Maximale Drehzahl/Neigungswinkel variieren bei schwerer oder einseitiger Beladung.
Auf Plattform zentriert.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge