VWR®, 3D-Wippschüttler
Lieferant: VWR Collection
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
444-0759EA 1570 EUR InStock
444-0759 444-0760 444-0761
VWR®, 3D-Wippschüttler
Schüttler Rotations-/Wippschüttler
Der flache 3D-Schüttler bietet eine präzise Drehzahlregelung und eine leichtgängige, schaumarme, dreidimensionale Wellenbewegung. Die Basis aus Aluminium bietet eine lange Lebensdauer und eine erhöhte Stabilität; durch das speziell konzipierte Design werden überlaufende Flüssigkeiten von den internen Komponenten abgeleitet. Die Mikroprozessorsteuerung bietet eine elektronische Neigungswinkeleinstellung, die es dem Benutzer ermöglicht, den Wellenbewegungswinkel einfach zwischen 0 und 20° zu verstellen, während das Gerät in Betrieb ist. Die präzise Drehzahlregelung bietet eine sanfte, langsame Wippbewegung bis runter auf 1 min⁻¹.
  • Elektronische Neigungswinkeleinstellung von Null bis 20°, während das Gerät in Betrieb ist
  • LED-Display zeigt gleichzeitig Drehzahl, Neigungswinkel und Zeit an
  • Zeitschaltuhr von 1 s bis 160 h, mit akustischem Alarm nach Ablauf der eingestellten Zeit
  • Kann bei –10 bis +60 °C (max. 80% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend) in Kühlräumen, Inkubatoren und CO₂-Umgebungen verwendet werden
Touchpad-Bedienelemente mit gut ablesbaren LED-Anzeigen. Ermöglicht jedes Mal reproduzierbare und genaue Ergebnisse und die problemlose Ablesbarkeit über Labortische hinweg. Die Zeitschaltuhr zeigt die abgelaufene Zeit an. Wenn die Betriebsdauer vom Benutzer programmiert wird, schaltet sich das Gerät nach Ablauf der eingestellten Zeit ab. Es werden die letzten Einstellungen angezeigt, auch wenn das Gerät ausgeschaltet wurde. Der Überlastungsschutz über optische und akustische Signale wird aktiviert, wenn das System eine Blockierung oder Überlastung der Plattform feststellt. Die Drehzahl-Rampenfunktion erhöht langsam die Drehzahl auf den gewünschten Sollwert, um Spritzer zu vermeiden. Das Gerät passt leicht in die meisten Abzüge und Brutschränke und ist ideal für Blutproben, DNA-Extraktionen, Blotting-Verfahren und allgemeine Mischanwendungen.
Lieferumfang: Lieferung inkl. rutschfester Gummimatte (299×222 mm), geeignet zum Halten von Petrischalen. Stapelplattform muss separat bestellt werden.
Achtung! Bitte beachten: Hinweis: Maximale Drehzahl/Neigungswinkel variieren bei schwerer oder einseitiger Beladung.
Auf Plattform zentriert.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge