Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Schüttler, Rocker 2D und 3D basic und digital

Lieferant: IKA

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

4000000 4001000 4002000 4003000
444-0817EA 1137 EUR InStock
444-0817 444-0818 444-0815 444-0816
Schüttler, Rocker 2D und 3D basic und digital
Schüttler Rotations-/Wippschüttler
Schüttler für schonende Mischaufgaben, 2D-Modelle bieten eine Wippbewegung, 3D-Modelle eine dreidimensionale Taumelbewegung. Basic-Modelle verfügen über einen fest eingestellten Neigungswinkel, die digitalen Modelle über einen einstellbaren Neigungswinkel und eine einstellbare Drehzahl. Zum homogenen Mischen in Kolben, Kulturflaschen, Petrischalen und Röhrchen. 3D-Schüttler sind ideal für die Züchtung von Zellkulturen, DNA-Extraktionen, die Verteilung von Zellen sowie das Färben und Entfärben von Gelen. Auch bei Beladungs- und Spannungsschwankungen bleibt die Schütteldrehzahl konstant. Dank verschiedener Aufsätze können die Einheiten für eine Vielzahl an Anwendungen genutzt werden.

  • Kann bei 4 bis 50 °C in einem Inkubator oder Kühlraum verwendet werden
  • Einfache Bedienung durch Folientastatur
  • Für Dauerbetrieb geeignet
  • Timer: Countdown einstellbar von 1 s bis 99 h 59 min (Digitale Modelle)
  • Digitale Modelle verfügen über Counter, der die Schütteldauer anzeigt und eine Fehlercodeanzeige

Lieferumfang: Inklusive rutschfreier Gummimatte. Anderes Zubehör muss separat bestellt werden.

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

ZUBEHÖR

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge