VWR®, Mehrzweckklemmen, 3-zackig
Lieferant: VWR Collection
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
444-0916EA 66.7 EUR InStock
444-0916
VWR®, Mehrzweckklemmen, 3-zackig
Klemmen Klemmen für den allgemeinen Gebrauch
Die Mehrzweckklemme ist so konzipiert, dass sie jede Art von Laborglaswaren sicher hält und Geräte.
  • Großer Bereich zur Griffjustierung
  • Konstruktion mit drei Fingern
  • Zweifache Einstellung
Lange, nahtlose, vernickelte Messingrohre befestigen den Klemmkopf sicher und ermöglichen eine einfache Positionierung in den tiefsten Abzugshauben. Die Klemmen sind mit runden Verlängerungsarmen ausgestattet, die eine Drehung der Klemmen um 360° ermöglichen.
Verlängerungsarme ermöglichen auch die Platzierung von Geräten in verschiedenen Abständen von Laborrahmen, ohne die Integrität des Experiments zu beeinträchtigen.
Bestellinformation: Eine Halterung, um Klemmen an Gestellen oder anderen Geräten anzubringen, muss zusätzlich gekauft werden. Lieferung mit rutschfesten Vinylhülsen und für Temperaturen über 100 °C (212 °F) mit Glasfaserabdeckungen.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge