360°-Vertikalrotator, PTR-25
Lieferant: GRANT INSTRUMENTS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PTR-25
444-0932EA 511 EUR InStock
444-0932
360°-Vertikalrotator, PTR-25
Schüttler Rotations-/Wippschüttler
Kompakter Rotator mit benutzerfreundlichen Bedienelementen ermöglicht gründliches axiales Mischen von Proben in Röhrchen mit bis zu 50 ml. Anwendungen umfassen Hybridisierungsreaktionen, Zellwachstum, weiche Extraktion, Bindungsreaktionen, Vermeidung von Blutgerinnung sowie Homogenisierung biologischer Komponenten in Lösungen. Der zuverlässige Motor erzeugt eine regulierte Rotation im gesamten Drehzahlbereich.
  • 360° Rotation, Rotations-Drehzahlbereich 5 bis 30 min-1
  • Gut ablesbarer LED-Bildschirm zeigt die Zeit an
  • Dauerbetrieb oder Betrieb mit Timer; integrierte digitale Zeitschaltuhr von 1 Minute bis 24 Stunden, mit automatischer Abschaltung, Anzeige der verbleibenden Zeit
  • Verwendung bei 4 bis 40 °C (80 % relative Luftfeuchtigkeit bei Temperaturen von max. 31 °C, linear abnehmend bis 50 % relative Luftfeuchtigkeit bei 40 °C, nicht kondensierend) in Inkubatoren oder Kühlräumen
Lieferumfang: Lieferung mit Plattform für 22 Röhrchen (bis zu 15 mm Ø). Benötigtes Zubehör muss separat bestellt werden.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge