Thermoschüttler mit Kühlung, für Mikroröhrchen und Mikrotiterplatten, PCMT
Lieferant: GRANT INSTRUMENTS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PCMT
444-0938EA 1565 EUR InStock
444-0938
Thermoschüttler mit Kühlung, für Mikroröhrchen und Mikrotiterplatten, PCMT
Schüttler Inkubationsschüttler
Kompakt-Thermoschüttler mit variabler Geschwindigkeit und Temperatur. Dieser Heiz- und Kühlthermoschüttler ermöglicht gleichzeitiges bzw. unabhängiges Aufheizen und Mischen. Das Gerät ist ideal für DNA- und RNA-Extraktionen, Probenvorbereitung, enzymatische Reaktionen, Prozesse und Extraktionen von Metaboliten aus zellulärem Material.
  • Kurze Aufheiz- und Abkühlzeiten von +4 bis +100 °C und Mischgeschwindigkeit von 250–1400 min-1
  • Gleichmäßige Mischung im gesamten Block und Temperaturgenauigkeit von ±0,1 °C bei 37 °C
  • Digitale Zeitschaltuhr, 1&
More Product Information
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..