Reciprocating shakers, Promax
Lieferant: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
543-22332-00 542-20020-05 543-22332-06 542-20020-02 543-22332-02
444-1320EA 1943 EUR InStock
444-1320 444-1255 444-1256 444-1473 444-1478
Reciprocating shakers, Promax
Schüttler Laborschüttler, reziprok
Die Promax Schüttel- und Mischgeräte bieten eine eindimensionale und horizontale Bewegung für kräftiges Schütteln von Kolben und Scheidetrichtern mit Drehknöpfen zur analogen Einstellung der reziproken Frequenz. Das isolierte Gehäuse stellt sicher, dass vom Motor zur Plattform nahezu keine Wärmeübertragung erfolgt. Der Antrieb ist gegen verschüttete und überlaufende Flüssigkeiten geschützt.
  • Drehzahl stufenlos wählbar
  • Modulares System: Kombination aus Promax 1020 und Inkubator 1000 mit flacher oder hoher Inkubationshaube
  • Timer mit akustischem Signalgeber für unbeaufsichtigten Betrieb
  • Promax 1020: digitaler Timer bis 999 min, Promax 2020: analoger Timer bis 120 min
  • Verwendung bei 0 bis 50 °C (80% relative Luftfeuchtigkeit) in Brutschränken oder Kühlräumen möglich
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 40 (Promax 1020); IP 20 (Promax 2020)
Zertifizierungen: IP-Schutzklasse gemäß DIN EN 60529: IP 40 (Promax 1020); IP 20 (Promax 2020)
Lieferumfang: Inklusive rutschfester Gummimatte. Große Auswahl an Aufsätzen und Klemmen für bis zu 4 Scheidetrichter, Erlenmeyerkolben und Spannwalzen ist separat verfügbar. Zubehör für Promax 1020 ist Kategorie D, Zubehör für Promax 2020 ist Kategorie E, siehe Eintrag „Zubehör für Heidolph Schüttler“ am Ende des Kreisschüttler-Abschnitts. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Avantor Vertriebszentrum.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge