Kugelmixer, Bead Genie™
Lieferant: SCIENTIFIC INDUSTRIES ELMIS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
SI-B102
444-1427EA 3050 EUR InStock
444-1427
Kugelmixer, Bead Genie™
Homogenisatoren Tischhomogenisatoren
Bead Genie™ ist die ideale Kugelmühle für Lyse-, Extraktions- oder Homogenisierungsanwendungen.
  • Zur Verwendung mit Mikroröhrchen (Schnapp- oder Schraubverschluss), 6×15 ml oder 3×50 ml Röhrchen
  • Wird mit Röhrchenhaltern ausgeliefert
  • Ohne Werkzeuge einsatzbereit
  • Programmierbarer Timer oder Einstellungen für Dauerbetrieb
  • Veränderbare 'RUN/STOP' Timer zum Mischen in anspruchsvollen Intervallprogrammen
  • Zwei Jahre Garantie auf Ersatzteile und Arbeitsaufwand
Ideal für Lyse-, Extraktions- oder Homogenisierungsanwendungen in einer energischen, vertikalen Mischbewegung. Die einzigartige, vertikale Bewegung ermöglicht die schnelle und effiziente Verarbeitung von Proben.
Das kompakte Design braucht wenig Platz und kann auf der Laborbank, in einem biologisch sicheren Schrank oder einer Kühlraumumgung verwendet werden.
Wird mit Röhrchenhaltern ausgeliefert, die 12 Mikroröhrchen (1,5 oder 2,0 ml) vertikale oder horizontale Position, 6×15 ml Röhrchen , oder 3×50 ml Röhrchen aufnehmen können.
Ideale Verwendung in F&E und Testlaboren (Kliniken, Biowissenschaft, Umwelt, Landwirtschaft, Lebensmittel, Cannabis).
Bestellinformation: Wird mit Röhrchenhaltern ausgeliefert, die 12 Mikroröhrchen (1,5 oder 2,0 ml) vertikal oder horizonal, 6×15 ml Röhrchen oder 3×50 ml Röhrchen aufnehmen können. Kugeln werden separat für vollständige Bead-Beating-Lösungen verkauft.
Lieferumfang: Shipping weight: 6 kg
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge