Vortex-Schüttler, ZX4 und TX4
Lieferant: VELP SCIENTIFIC
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
F202A0280 F202A0270 SA202A0280
444-2002EA 210 EUR InStock
444-2002 444-2001 VELPSA202A0280
Vortex-Schüttler, ZX4 und TX4
Schüttler Vortex-Schüttler
Der ZX4 und TX4 sind digitale Vortex-Mixer mit einstellbarer Drehzahl und zwei Betriebsarten, Sensor oder Dauerbetrieb, für hervorragende Reproduzierbarkeit. Ihr ergonomisches und innovatives Design sorgt in Kombination mit der Basis aus einer epoxidbeschichteten Zink-Legierung für ausgezeichnete Stabilität auf dem Tisch; 4 rutschfeste Füße verhindern ein „Wandern“ während der Verwendung. Die Technopolymer-Struktur gewährleistet eine optimale chemische Beständigkeit und eine verbesserte Handhabung.
  • Einzigartiger IR-Sensor-Modus: Ein Infrarot-System erkennt das Vorhandensein der Reagenzgläser, und der Vortex-Mixer startet automatisch die Vibration. Dies reduziert die wiederholte Beanspruchung.
  • IR-Sensor- oder Dauerbetrieb
  • Beim TX4 kann der Benutzer die Betriebsdauer und vieles mehr über die Zeitschaltuhr einstellen: 0 bis 999 Std. 59 Min.
  • Betrieb mit variabler Drehzahl (elektronisch gesteuert)
  • Das helle LCD-Display des TX4 zeigt durchgehend die wichtigsten Informationen an und ermöglicht eine einfache Einstellung von Parametern wie z. B. Zeit und Drehzahl
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 42
Zertifizierungen: IP-Schutzklasse gemäß DIN EN 60529: IP 42
Lieferumfang: Wird mit Mischaufsatz geliefert. Verschiedene Plattformen für Kolben, Röhrchen oder Mikrotiterplatten zum Mischen sind optional erhältlich.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge