VWR® Advanced 3750, Laborschüttler, reziprok
Lieferant: VWR Collection
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
444-2909EA 2400 EUR InStock
444-2909 444-2910 444-2911
VWR® Advanced 3750, Laborschüttler, reziprok
Schüttler Laborschüttler, reziprok
Digitaler Schüttler mit Mikroprozessorsteuerung, eignet sich ideal für zahlreiche Mischanwendungen, z. B. Zellkulturen, Löslichkeitsstudien und Extraktionsverfahren. Die variable Drehzahlregelung sorgt für eine konstante, gleichmäßige Schüttelbewegung. Das Schüttelsystem überwacht kontinuierlich die Schüttelgeschwindigkeit und hält den Sollwert auch bei sich ändernder Beladung aufrecht.
  • Anzeige von Drehzahl und Zeit auf zwei unabhängigen LED-Displays
  • Integrierte Zeitschaltuhr (1 Sek. bis 160 Std.) mit Anzeige der vergangenen Zeit oder Countdown-Funktion, automatischer Abschaltung und akustischem Alarm bei Programmende
  • Kann zwischen –10 und +60 °C (max. 80% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend) in einem Brutschrank, CO₂-Inkubator oder Kühlraum verwendet werden
Die angezeigte Drehzahl entspricht mit einer max. Abweichung von 1% der Solldrehzahl (wenn die Drehzahl über 100 min⁻¹beträgt). Für mehr Sicherheit lässt sich die Drehzahl mithilfe der Rampenfunktion langsam auf den Sollwert erhöhen. Der eingebaute Beladungsensor kann eine Unwucht erkennen und verringert die Drehzahl automatisch, um ein Verschütten zu verhindern und die Proben zu schützen. Der Drehzahl-Kalibriermodus ermöglicht dem Benutzer die Kalibrierung der Drehzahlanzeige, und der serielle RS232-Anschluss bietet eine 2-Wege-Kommunikation für die Datenprotokollierung und die Gerätesteuerung.
Lieferumfang: Lieferung komplett mit rutschfester Gummimatte, aber ohne Aufsätze. Entsprechendes Zubehör muss separat bestellt werden.
Achtung! Bitte beachten: * An den Platten können optional Klemmen für zwei Ebenen (444-2965) angebracht werden, die ein Stapeln mit einem Abstand von 254 mm zwischen den Platten ermöglichen (empfohlen für ausgewählte Plattengrößen)
** Bei Modell 3750 und Modell 5000 ist ein Stapeln der Tablare nicht zu empfehlen.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge