VWR® Standard 5000, Kreisschüttler
Lieferant: VWR Collection
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
444-2912EA 3130 EUR InStock
444-2912 444-2913 444-2914
VWR® Standard 5000, Kreisschüttler
Schüttler Kreisschüttler
Hochleistungsschüttler mit Mikroprozessorsteuerung, eignet sich ideal für Mischanwendungen mit schwerer Beladung, z. B. Bakteriensuspensionen, Färben und Entfärben. Die variable Drehzahlregelung sorgt für eine konsistente, gleichmäßige Schüttelbewegung. Die Drehzahl kann über einen Drehknopf von 1 bis 10 eingestellt werden und lässt sich für mehr Sicherheit mithilfe der Rampenfunktion langsam auf den Sollwert erhöhen.
  • Dauerbetrieb oder Betrieb mit Zeitschaltuhr (1 bis 120 Min.)
  • Auswahl an auswechselbaren Aufsätzen
  • Kann zwischen 0 und 40 °C (max. 80% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend) in einem Brutschrank, CO₂-Inkubator oder Kühlraum verwendet werden
Lieferumfang: Lieferung inklusive rutschfester Gummimatte, aber ohne Aufsätze. Entsprechendes Zubehör muss separat bestellt werden. Informationen zu anderen Plattformen und Zubehör finden Sie unter „Zubehör für VWR® Kreisschüttler der Serie Standard und Advanced“.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge