Laborschüttler KL 2
Lieferant: Edmund Bühler GmbH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
6115000
444-9120EA 1865 EUR InStock
444-9120
Laborschüttler KL 2
Schüttler Laborschüttler, reziprok
Laborschüttler mit Umschaltmöglichkeit von Kreisbewegung auf Hin- und Herbewegung, ohne Werkzeug. Stabiles, wartungsarmes Gerät; für Langzeitbetrieb geeignet. Ausgelegt für 9×250-ml Erlenmeyerkolben oder 3×250-ml Scheidetrichter. Ein Sortiment optionaler Aufsätze für einen weiten Bereich verschiedener Gefäße steht zur Verfügung.
  • Bewegungsart kann von Kreisbewegung zu Hin- und Herbewegung umgeschaltet werden
  • Dauerbetrieb oder Betrieb mit Timer 0-120 min
  • Stufenlos einstellbare Drehzahlsteuerung
  • Verwendung bei 5 bis 50 °C (85% relative Luftfeuchtigkeit) in Brutschränken oder Kühlräumen möglich
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 21
Zertifizierungen: IP-Schutzklasse gemäß DIN EN 60529: IP 21
Lieferumfang: Lieferung mit Rack-System mit 3 Spannleisten und Gummimatte. Weiteres Zubehör ist erhältlich.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge