Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Reagenzglasschüttler, Vortex-Genie®

Lieferant: SCIENTIFIC INDUSTRIES ELMIS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

SI-0256 SI-0156 SI-T256 SI-0276 SI-0176 SI-T276 SI-0266 SI-0166 SI-T266
444-5900EA 562 EUR InStock
444-5900 444-9173 444-9174 444-9182 444-9183 444-9184 444-0486 444-0485 444-0487
Reagenzglasschüttler, Vortex-Genie®
Schüttler Vortex-Schüttler
Robuste und zuverlässige Vortex-Mixer mit stabilem Metallgehäuse. Rutschfeste Gummifüße verhindern dass sie 'wandern'.
Vortex-Genie® 1 startet durch Drücken auf den Aufsatz (Tastmodus), verfügt über eine feste Drehzahl und ist ideal für intensives Vortexen schwieriger Proben geeignet.

  • Eine Vielzahl von Aufsätzen für verschiedene Gefäße verfügbar
  • Vortex-Genie® 2T Timer-Funktion: im Tastmodus 1 to 60 Sekunden, im Dauerbetrieb 1 to 60 Minuten
  • In Kühlräumen und Brutschränken einsetzbar

Vortex-Genie® 2 verfügt über eine stufenlos einstellbare Drehzahl zum präzisen Mischen (von sanft bis intensiv). Es besteht die Wahl zwischen Dauerbetrieb und Tastmodus. Die Mischmethode verhindert Verschütten, sogar bei nicht verschlossenen Röhrchen.

Vortex-Genie® 2T verfügt über die gleichen Eigenschaften wie Vortex-Genie® 2, ist jedoch mit einem zusätzlichen integrierten Timer ausgestattet, kann aber auch im Dauerbetrieb ohne Timer eingesetzt werden.

Lieferumfang: Vortex-Genie® 1 wird mit einem schnell wechselbaren, aufsteckbaren Standardschüttelaufsatz für einzelne Reagenzgläser geliefert. Optional ist auch ein 76-mm-Schüttelteller für Becher, Kolben und mehrere Reagenzgläser erhältlich. Vortex-Genie® 2 und 2T werden mit einem aufsteckbaren Standardschüttelaufsatz für einzelne Reagenzgläser sowie einem 76-mm-Schüttelteller für Becher, Kolben und mehrere Reagenzgläser geliefert.

Achtung! Bitte beachten: Abhängig von der Drehzahl
Starter-Set für mehrere Proben besteht aus einer 152 mm Plattform, einem Schaumstoffeinsatz für 60 Mikroröhrchen und einem Schaumstoffeinsatz für eine Standard-Mikroplatte
Das Set für große Proben eignet sich ideal für Bechergläser, Kolben und große Röhrchen. Das Set besteht aus einer vertieften Plattform, 2 Gummibändern, einem Schaumstoffeinsatz ohne Bohrungen, einem Schaumstoffeinsatz für 4 Röhrchen à 29 to 37 mm, einem Schaumstoffeinsatz für 8 Röhrchen à 14 - 29 mm sowie einem Schaumstoffeinsatz für 12 Röhrchen à 9 to 16 mm
Der kleine Ampullen-/Röhrchenaufsatz ermöglicht starkes axiales Mischen; für max. 4 Röhrchen oder Ampullen à 15 to 17 mm Ø
Der große Ampullen-/Röhrchenaufsatz ermöglicht starkes axiales Mischen; für max. 4 Röhrchen oder Ampullen à 10 to 17 mm Ø

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

ZUBEHÖR

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge