Natriumdodecylsulfat (SDS) 100 g/l aqueous solution, Electran Electrophoresis
Lieferant: VWR Chemicals
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
444062FEA 69.2 EUR InStock
444062F
Natriumdodecylsulfat (SDS) 100 g/l aqueous solution, Electran Electrophoresis
Natriumdodecylsulfat (SDS)
Hergestellt aus 10807 SDS AnalaR NORMAPUR®.
Formel: CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
MW: 288.38 g/mol
Dichte: 1…1.1 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00036175
CAS-Nummer: 151-21-3
EINECS: 205-788-1
Merck Index: 14,08636
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fe4cb1741fba41f699a3be006d0b01b1b551898c&vid=6a7612ae5253dfb12e319583f262a45c4fb095f4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay (W/V) (at preparation) 9.8 - 10.2 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge