Fullerene buckytube/nanotube einwandig >60%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
44501.02
44501.02EA 597 EUR InStock
44501.02
Fullerene buckytube/nanotube einwandig >60%
Fullerene buckytube/nanotube
CAS No.: 308068-56-6 Physical Form: Powder Appearance: Black UN No.: UN1325 MDL No.: MFCD00282904
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00282904
CAS-Nummer: 308068-56-6
UN: 1325
ADR: 4.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge