STYRENE ataktisch, M.W. 125,000-250,000
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
44537.09 44537.18
44537.09EA 36.9 EUR InStock
44537.09 44537.18
STYRENE ataktisch, M.W. 125,000-250,000
Poly(styrene)
CAS No.: 9003-53-6 Formula Weight: 125,000-250,000 Physical Form: Beads Odour: Odourless MDL No.: MFCD00084450
Formel: C₈H₈
MW: 125000 - 250000 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00084450
CAS-Nummer: 9003-53-6
Order Now
PRODUKT
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge