Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Potassium hexachlororuthenate(III) (≥23% Ru) ≥99,99% (Metall-Basis), Premion®

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

44547.03 44547.06
44547.03EA 101 EUR InStock
44547.03 44547.06
Potassium hexachlororuthenate(III) (≥23% Ru) ≥99,99% (Metall-Basis), Premion®
Potassium hexachlororuthenate(III)
Purity: 99.99% CAS No.: 25443-63-4 Molecular Formula: K3RuCl6 Formula Weight: 431.09 Physical Form: Crystalline MDL No.: MFCD00011390


Formel: K₃RuCl₆
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011390
CAS-Nummer: 25443-63-4
EINECS: 246-983-1
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge