Praseodym(III,IV)oxid ≥99% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden)
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
44594.30 44594.A1
44594.30EA 131 EUR InStock
44594.30 44594.A1
Praseodym(III,IV)oxid ≥99% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden)
Praseodym(III,IV)oxid
Purity: 99% CAS No.: 12037-29-5 Molecular Formula: Pr6O11 Formula Weight: 1021.43 Physical Form: Powder Melting Point: 2500° MDL No.: MFCD00011178
Formel: O₁₁Pr₆
MW: 1021.44 g/mol
Melting Pt: 2500 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011178
CAS-Nummer: 12037-29-5
EINECS: 234-857-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge