Titanium(IV) 2-ethylhexanoate ≥97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
44602.22 44602.36 44602.XK
44602.22EA 360 EUR InStock
44602.22 44602.36 44602.XK
Titanium(IV) 2-ethylhexanoate ≥97%
Titanium(IV) 2-ethylhexanoate
Purity: 97% CAS No.: 3645-34-9 Molecular Formula: C32H60O8Ti Formula Weight: 623.75 Physical Form: Liquid Odour: Odourless MDL No.: MFCD05663781
Formel: C₃₂H₆₀O₈Ti
MW: 620.691 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD05663781
CAS-Nummer: 3645-34-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge