Fast blue BB salt für die Mikroskopie, für die Histologie, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
44670-10G 44670-50G
44670-10GEA 32.6 EUR InStock
44670-10G 44670-50G
Fast blue BB salt für die Mikroskopie, für die Histologie, Sigma-Aldrich®
Fast blue BB salt
Synonyms: 4-Amino-2,5-diethoxybenzanilide diazotated zinc double salt, 4-Benzoylamino-2,5-diethoxybenzenediazonium chloride hemi(zinc chloride) salt
Formel: C₃₄H₃₆Cl₄N₆O₆Zn
MW: 831.89 g/mol
MDL Number: MFCD00074765
CAS-Nummer: 5486-84-0
EINECS: 226-817-4
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=11a5533f11234363beaeaf1bc356010e195ee2bd&vid=11a5533f11234363beaeaf1bc356010e195ee2bd&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge