Ethyl hydrogen malonate ≥90%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
44692.06 44692.14 44692.22 44692.36
44692.06EA 37.7 EUR InStock
44692.06 44692.14 44692.22 44692.36
Ethyl hydrogen malonate ≥90%
Ethyl hydrogen malonate
Purity: 90+% CAS No.: 1071-46-1 Molecular Formula: C5H8O4 Formula Weight: 132.12 Flash Point: 110°(230°F) Physical Form: Liquid Density: 1.119 Refractive Index: 1.4295 Appearance: Pale yellow Boiling Point: 106°/3mm Beilstein Reference: 1758845 MDL No.: MFCD00020490
Formel: C₅H₈O₄
Siedepunkt: 106 °C (3 mmHg)
Dichte: 1,119
Flash-Pt: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00020490
CAS-Nummer: 1071-46-1
EINECS: 213-992-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge