Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Chlorbenzol-[D5] (99% D)

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


44712.06
44712.06EA 340 EUR InStock
44712.06
Chlorbenzol-[D5] (99% D)
Chlorbenzol-[D5]
Purity: 99% CAS No.: 3114-55-4 Molecular Formula: C6D5Cl Formula Weight: 117.60 Flash Point: 24°(75°F) Physical Form: Liquid Density: 1.157 Refractive Index: 1.522 Odour: Aromatic Boiling Point: 130° Beilstein Reference: 1866335 UN No.: 1134 MDL No.: MFCD00000531


Formel: C₆D₅Cl
MDL Number: MFCD00000531
CAS-Nummer: 3114-55-4
Order Now

 

PRODUKT

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge