Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Dichlorobis[di-tert-butyl(4-dimethylaminophenyl)phosphine]palladium(II) 95%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

447890010 447890050
447890010.EA 151 EUR InStock
447890010. 447890050.
Dichlorobis[di-tert-butyl(4-dimethylaminophenyl)phosphine]palladium(II) 95%
Dichlorobis[di-tert-butyl(4-dimethylaminophenyl)phosphine]palladium(II)


Formel: C₃₂H₅₆Cl₂N₂P₂Pd
MW: 708.08 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09265123
CAS-Nummer: 887919-35-9
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to dark yellow to dark orange Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge