(Perfluorocyclohexyl)methyl acrylate ≥96% stabilisiert
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Stabilization: Stabilisiert mit 4-Methoxyphenol (MEHQ) 50 ppm-100 ppm
44793.06
44793.06EA 88 EUR InStock
44793.06
(Perfluorocyclohexyl)methyl acrylate ≥96% stabilisiert
(Perfluorocyclohexyl)methyl acrylate
Stab. with 100ppm 4-methoxyphenol
Purity: 96% CAS No.: 40677-94-9 Molecular Formula: C10H5F11O2 Formula Weight: 366.13 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Liquid Sensitivity: Air Sensitive Appearance: Colourless MDL No.: MFCD00080614
Formel: C₁₀H₅F₁₁O₂
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00080614
CAS-Nummer: 40677-94-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge