Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Quecksilber(II)bromid ACS

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

44816.14 44816.22
44816.14EA 52.9 EUR InStock
44816.14 44816.22
Quecksilber(II)bromid ACS
Quecksilber(II)bromid
CAS No.: 7789-47-1 Molecular Formula: Br2Hg Formula Weight: 360.40 Physical Form: Powder Density: 6.05 Sensitivity: Light Sensitive Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 236° Boiling Point: 322-325° subl. Solubility: Soluble in hot alcohol, methanol, HCl, HBr Merck Reference: 14,5875 UN No.: 1634 MDL No.: MFCD00011040


Formel: Br₂Hg
Siedepunkt: 322…325 °C (Subl.)
Melting Pt: 236 °C
Dichte: 6,05
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011040
CAS-Nummer: 7789-47-1
EINECS: 232-169-3
UN: 1634
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,5875
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge