Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

[1,1'-Bis(di-tert-butylphosphino)ferrocene]palladium(II) dichloride (16,3% Pd)

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

unter Argon abgefüllt

44829.03 44829.77
44829.03EA 368 EUR InStock
44829.03 44829.77
[1,1'-Bis(di-tert-butylphosphino)ferrocene]palladium(II) dichloride (16,3% Pd)
[1,1'-Bis(di-tert-butylphosphino)ferrocene]palladium(II) dichloride
CAS No.: 95408-45-0 Molecular Formula: C26H44Cl2FeP2Pd Formula Weight: 651.77 Physical Form: Crystalline, packaged under Argon Appearance: Dark red MDL No.: MFCD08064219

Applications: Coupling reactions, Suzuki couplings


Formel: C₂₆H₄₄Cl₂FeP₂Pd
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08064219
CAS-Nummer: 95408-45-0
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge