Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Acetonitril, dry_extra 99.9%, AcroSeal®

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

448391000
448391000.EA 69.8 EUR InStock
448391000.
Acetonitril, dry_extra 99.9%, AcroSeal®
Acetonitril
Package of 4x 25 ml bottles


Formel: H₃CCN
MW: 41.05 g/mol
Siedepunkt: 81…82 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –46 °C
Dichte: 0.781 g/cm³
Flash-Pt: 2 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001878
CAS-Nummer: 75-05-8
UN: 1648
ADR: 3 II
Merck Index: 13,00071
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cef8be50fcca82050c5bda827ad9c5f57f4c5e27&vid=b965ef40b6e61dd29b33363d25c3df2038fea764&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.001 % (Coulometric)
GC ≥99.85 %
Residue after evaporation ≤0.0005 %
Acidity (CH3COOH) ≤0.002 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge

Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.

Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..