L-Methionin, Millipore®
Lieferant: Calbiochem (Part of Merck)
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
4500-100
4500-100EA 91.8 EUR InStock
4500-100
L-Methionin, Millipore®
L-Methionin
Formel: C₅H₁₁NO₂S
Siedepunkt: 278 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 136 °C
Dichte: 1,373 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00063097
CAS-Nummer: 63-68-3
EINECS: 200-562-9
Merck Index: 13,06004
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge