Graphit ≥99,997% (Metall-Basis), Stäbe, Ø 5.0 mm (0.20 in)
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
45076.DW
45076.DWEA 304 EUR InStock
45076.DW
Graphit ≥99,997% (Metall-Basis), Stäbe, Ø 5.0 mm (0.20 in)
Graphit
Purity: 99.997% Physical Form: UF-4S grade MDL No.: MFCD00144065
Formel: C
MW: 12.01 g/mol
Melting Pt: 3827
Dichte: 2.09…2.23 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00144065
CAS-Nummer: 7782-42-5
EINECS: 231-955-3
Merck Index: 12,04560
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge