Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Tetraamminepalladium(II) hydrogen carbonate

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

45082.03 45082.14 45082.06
45082.03EA 115 EUR InStock
45082.03 45082.14 45082.06
Tetraamminepalladium(II) hydrogen carbonate
Tetraamminepalladium(II) hydrogen carbonate
CAS No.: 134620-00-1 Molecular Formula: C2H14N4O6Pd Formula Weight: 296.58 Physical Form: Crystalline Density: 2.04 Appearance: Colourless to light yellow UN No.: UN3077 MDL No.: MFCD09953449


Formel: C₂H₁₄N₄O₆Pd
Dichte: 2,04
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09953449
CAS-Nummer: 134620-00-1
EINECS: 425-270-0
ADR: 9,III
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge